Uridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 95.8 CHF
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridin 99%
Uridin
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Melting Pt: 163…169 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006526
CAS-Nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5