Trizma(R) maleate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Tris-maleate
BIT3097-100G
BIT3097-50G
APOSBIT3097-100GEA
105
CHF
APOSBIT3097-100G
APOSBIT3097-50G
Trizma(R) maleate ≥98%
Trizma(R) maleate
- Buffer
Formel:
C₈H₁₅NO₇ Melting Pt: 104…106 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
72200-76-1 EINECS: 276-455-6 |