2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 52.2 CHF
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Formel: C₁₈H₁₂N₆
Melting Pt: 247…249 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006045
CAS-Nummer: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9