Tetrazoliumblauchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 114 CHF
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
Tetrazoliumblauchlorid
Tetrazoliumblauchlorid
Formel: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727,65 g/mol
Melting Pt: 255 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040933
CAS-Nummer: 1871-22-3