Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIT2044-5GEA 0 CHF
APOSBIT2044-5G APOSBIT2044-25G
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242,23 g/mol
Melting Pt: 186…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006537
CAS-Nummer: 50-89-5
EINECS: 200-070-4