Tropodithietic Acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIT1603-1MG
BIT1603-5MG
APOSBIT1603-1MGEA
269
CHF
APOSBIT1603-1MG
APOSBIT1603-5MG
Tropodithietic Acid
Tropodithietic Acid
Formel:
C₈H₄O₃S₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
750590-18-2 |