D(+)-Tyrosin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: D(+)-p-Hydroxyphenylalanin(R)-(+)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäureH-D-Tyr-OH(R)-(+)-p-Hydroxyphenylalanin
APOSBIT0722-100GEA 1730 CHF
APOSBIT0722-100G APOSBIT0722-25G
D(+)-Tyrosin ≥99%
D(+)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Melting Pt: 310…314 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063073
CAS-Nummer: 556-02-5