L(-)-Tyrosin ≥99,5%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 26.2 CHF
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tyrosin ≥99,5%
L(-)-Tyrosin
Ph.Eur, pyrogen free
Formel: C₉H₁₁NO₃
Melting Pt: >300 °C (dec.)
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4