L-Threonin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
BIT0719-100G BIT0719-1KG BIT0719-500G
APOSBIT0719-100GEA 26.2 CHF
APOSBIT0719-100G APOSBIT0719-1KG APOSBIT0719-500G
L-Threonin ≥99%
L-Threonin
USP, pyrogen free
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Melting Pt: 255…256 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1