Kämpferol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSBISN0318-250MGEA
262
CHF
APOSBISN0318-250MG
APOSBISN0318-100MG
Kämpferol
Kämpferol
Formel:
C₁₅H₁₀O₆ MW: 286,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016938 CAS-Nummer: 520-18-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |