CH4987655
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: RO4987655, 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-5-((3-oxo-1,2-oxazinan-2-yl)methyl)benzamide
BISN0293-5MG BISN0293-10MG
APOSBISN0293-5MGEA 497 CHF
APOSBISN0293-5MG APOSBISN0293-10MG
CH4987655
CH4987655
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₀H₁₉F₃IN₃O₅
MW: 565,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443685
CAS-Nummer: 874101-00-5