SD-06
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(5-(4-Chlorophenyl)-4-(pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-3-yl)piperidin-1-yl)-2-hydroxyethan-1-one, SD 0006
BISN0285-1MG BISN0285-5MG BISN0285-10MG
APOSBISN0285-1MGEA 45.3 CHF
APOSBISN0285-1MG APOSBISN0285-5MG APOSBISN0285-10MG
SD-06
SD-06
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₀H₂₀ClN₅O₂
MW: 397,9 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17019341
CAS-Nummer: 271576-80-8