PD318088
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
PD-318088, 5-Bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzamide, pd 318088, PD318088, pd318088, PD 318088, 5-bromo-N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodoanilino)benzamide
BISN0284-25MG
APOSBISN0284-25MGEA
154
CHF
APOSBISN0284-25MG
PD318088
PD318088
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₆H₁₃BrF₃IN₂O₄ MW: 561,09 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384973 CAS-Nummer: 391210-00-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)