CC-90003
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: CC90003, N-(2-((2-((2-methoxy-5-methylpyridin-4-yl)amino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl)amino)-5-methylphenyl)acrylamide
BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA 262 CHF
APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31692404
CAS-Nummer: 1621999-82-3