URMC-099
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(1H-Indol-5-yl)-5-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridine, 3-(1H-Indol-5-yl)-5-(4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)phenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
BISN0232-100MG
APOSBISN0232-100MGEA 344 CHF
APOSBISN0232-100MG
URMC-099
URMC-099
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₇H₂₇N₅
MW: 421,5 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28168077
CAS-Nummer: 1229582-33-5