TAK-715
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(4-(2-Ethyl-4-(m-tolyl)thiazol-5-yl)pyridin-2-yl)benzamide
BISN0206-1MG
APOSBISN0206-1MGEA
40.1
CHF
APOSBISN0206-1MG
TAK-715
TAK-715
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₄H₂₁N₃OS MW: 399,5 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD17012805 CAS-Nummer: 303162-79-0 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)