AS-703026
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)isonicotinamide, MSC1936369B, Pimasertib
BISN0186-1MG
APOSBISN0186-1MGEA 34.8 CHF
APOSBISN0186-1MG
AS-703026
AS-703026
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₅H₁₅FIN₃O₃
MW: 431,2 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16660676
CAS-Nummer: 1236699-92-5