PF-04708671
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
PF-4708671, 2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
BISN0176-5MG
APOSBISN0176-5MGEA
31.4
CHF
APOSBISN0176-5MG
PF-04708671
PF-04708671
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₁₉H₂₁F₃N₆ MW: 390,4 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD18086922 CAS-Nummer: 1255517-76-0 |