NQDI-1
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-1-carboxylate
BISN0166-1MG
APOSBISN0166-1MGEA 34.8 CHF
APOSBISN0166-1MG
NQDI-1
NQDI-1
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₁₃NO₄
MW: 319,31 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265970
CAS-Nummer: 175026-96-7