SB590885
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(2-(4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime, 5-(2-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
BISN0159-1MG
BISN0159-5MG
BISN0159-10MG
APOSBISN0159-1MGEA
78.4
CHF
APOSBISN0159-1MG
APOSBISN0159-5MG
APOSBISN0159-10MG
SB590885
SB590885
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel:
C₂₇H₂₇N₅O₂ MW: 453,54 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD16038645 CAS-Nummer: 405554-55-4 |