Spermidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 376 CHF
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
Spermidin
Spermidin
Used in the isolation of chromosomes.
Formel: C₇H₁₉N₃
Melting Pt: 24 °C
Dichte: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 112 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008229
CAS-Nummer: 124-20-9
UN: 2735
ADR: 8,II