Streptozocin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G
BIS4356-250MG
BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA
843
CHF
APOSBIS4356-1G
APOSBIS4356-250MG
APOSBIS4356-500MG
Streptozocin
Streptozocin
Potent methylating agent for DNA
Formel:
C₈H₁₅N₃O₇ MW: 265,2 g/mol Melting Pt: 121 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00006607 CAS-Nummer: 18883-66-4 |