Saponin (aus Panamarinde)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIS4332-100GEA 158 CHF
APOSBIS4332-100G APOSBIS4332-25G APOSBIS4332-500G APOSBIS4332-1KG
Saponin (aus Panamarinde)
Saponin
Surfactant which allows penetration of proteins throughcell membranes
Melting Pt: 158 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,5 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6