D(+)-Saccharose
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: RübenzuckerKristallzuckerD(+)-SucroseSucroseHaushaltszuckerRohrzucker2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
APOSBIS3391-500GEA 19.3 CHF
APOSBIS3391-500G APOSBIS3391-1KG
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
  • Plant tissue culture tested
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,3 g/mol
Melting Pt: 185…190 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9