Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 323 CHF
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin) ≥98%
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel: C₁₀H₂₆N₄
Siedepunkt: 150 °C/5mmHg
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008215
CAS-Nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II