Thiol-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1838-250MG
APOSBIPG1838-250MGEA 323 CHF
APOSBIPG1838-250MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₂O₆S
MW: 282,35 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 749247-06-1