t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1805-50MG BIPG1805-100MG
APOSBIPG1805-50MGEA 81.9 CHF
APOSBIPG1805-50MG APOSBIPG1805-100MG
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
t-Boc-N-amido-PEG8-acid
Formel: C₂₄H₄₇NO₁₂
MW: 541,63 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1334169-93-5