Mal-amido-PEG6-NHS
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4,7,10,13,16,19-Hexaoxa-22-azapentacosanoic acid, 25-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, PEGylated, Maleimide-NH-PEG6-CH2CH2COONHS ester
BIPG1479-100MG
BIPG1479-250MG
APOSBIPG1479-100MGEA
83.6
CHF
APOSBIPG1479-100MG
APOSBIPG1479-250MG
Mal-amido-PEG6-NHS
Mal-amido-PEG6-NHS
Formel:
C₂₆H₃₉N₃O₁₃ MW: 601,60 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11041093 CAS-Nummer: 1137109-21-7 |