MAL-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Mal-amido-PEG8-C2-acid, 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid
BIPG1475-100MG BIPG1475-250MG
APOSBIPG1475-100MGEA 83.6 CHF
APOSBIPG1475-100MG APOSBIPG1475-250MG
MAL-PEG8-acid
Mal-amido-PEG8-acid
Formel: C₂₆H₄₄N₂O₁₃
MW: 592,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13184956
CAS-Nummer: 1334177-86-4