Mal-amido-PEG6-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22-hexaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
BIPG1474-1G
BIPG1474-250MG
APOSBIPG1474-1GEA
456
CHF
APOSBIPG1474-1G
APOSBIPG1474-250MG
Mal-amido-PEG6-acid
Mal-amido-PEG6-acid
Formel:
C₂₂H₃₆N₂O₁₁ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21363276 CAS-Nummer: 1334177-79-5 |