Mal-amido-PEG2-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1472-1G BIPG1472-250MG
APOSBIPG1472-1GEA 372 CHF
APOSBIPG1472-1G APOSBIPG1472-250MG
Mal-amido-PEG2-acid
Mal-amido-PEG2-acid
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₇
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11041136
CAS-Nummer: 756525-98-1