Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1402-100MG BIPG1402-500MG
APOSBIPG1402-100MGEA 323 CHF
APOSBIPG1402-100MG APOSBIPG1402-500MG
Fmoc-N-amido-dPEG®8-acid
Fmoc-N-amido-dPEG8-acid
Formel: C₃₄H₄₉NO₁₂
MW: 663,75 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 756526-02-0