Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1399-1G
APOSBIPG1399-1GEA 107 CHF
APOSBIPG1399-1G
Fmoc-N-amido-dPEG®5-acid
Fmoc-N-amido-dPEG5-acid
Formel: C₂₈H₃₇NO₉
MW: 531,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 882847-32-7