Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Lieferant: Apollo Scientific
BIPG1396-500MG
BIPG1396-1G
BIPG1396-100MG
APOSBIPG1396-500MGEA
174
CHF
APOSBIPG1396-500MG
APOSBIPG1396-1G
APOSBIPG1396-100MG
Fmoc-N-amido-dPEG®2-acid
Fmoc-N-amido-dPEG2-acid
Formel:
C₂₂H₂₅NO₆ MW: 399,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
872679-70-4 |