Azido-PEG8-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 314 CHF
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Formel: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1214319-92-2