Azido-PEG4-acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 414 CHF
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₁N₃O₆
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD12406155
CAS-Nummer: 1257063-35-6