Dimidiumbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIP4354-250MG BIP4354-1G BIP4354-5G
APOSBIP4354-250MGEA 43.6 CHF
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-1G APOSBIP4354-5G
Dimidiumbromid
Dimidiumbromid
Formel: C₂₀H₁₈BrN₃
Melting Pt: 242…248 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011757
CAS-Nummer: 518-67-2
EINECS: 208-256-7