Ponceau S
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSBIP1405-25GEA 119 CHF
APOSBIP1405-25G
Ponceau S
Ponceau S
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5