Paxilline (aus Penicillium paxilli)
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIP1004-10MG BIP1004-5MG BIP1004-1MG
APOSBIP1004-10MGEA 680 CHF
APOSBIP1004-10MG APOSBIP1004-5MG APOSBIP1004-1MG
Paxilline (aus Penicillium paxilli)
Paxilline
Formel: C₂₇H₃₃NO₄
MW: 435.564 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083464
CAS-Nummer: 57186-25-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II