Puromycin-Aminonukleosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIP1001-100MG BIP1001-25MG BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA 752 CHF
APOSBIP1001-100MG APOSBIP1001-25MG APOSBIP1001-10MG
Puromycin-Aminonukleosid
Puromycin-Aminonukleosid
Formel: C₁₂H₁₈N₆O₃
Melting Pt: 218…222 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063462
CAS-Nummer: 58-60-6
EINECS: 200-388-3