Oxalessigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 627 CHF
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Oxalessigsäure
Oxalessigsäure
Formel: C₄H₄O₅
Melting Pt: 161 °C (dec.)
Flash-Pt: 88 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002592
CAS-Nummer: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II