Nicotinamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 31.4 CHF
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamid 99%
Nicotinamid
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
Siedepunkt: 334
Melting Pt: 128…132 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006395
CAS-Nummer: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574