Nonactin (aus Streptomyces griseus)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Polynactin, Werramycin A
BIN0110-10MG BIN0110-25MG
APOSBIN0110-10MGEA 122 CHF
APOSBIN0110-10MG APOSBIN0110-25MG
Nonactin (aus Streptomyces griseus)
Nonactin
Formel: C₄₀H₆₄O₁₂
MW: 736.9 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 6833-84-7
EINECS: 229-911-3