2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2’-Deoxy-2’-fluoroinosine, 2'-Deoxy-2'-fluoroinosine, 9-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol
BIMN2011-100MG
BIMN2011-1G
BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA
122
CHF
APOSBIMN2011-100MG
APOSBIMN2011-1G
APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Formel:
C₁₀H₁₁FN₄O₄ MW: 270,22 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09750860 CAS-Nummer: 80049-87-2 |