Daidzein ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-onDaidzeol7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron4',7-Dihydroxyisoflavon
APOSBIMB2005-250MGEA 35 CHF
APOSBIMB2005-250MG APOSBIMB2005-1G
Daidzein ≥98%
Daidzein
Inactive analogue of the tyrosine kinase inhibitor Genistein.
Formel: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Melting Pt: 328…333 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00016954
CAS-Nummer: 486-66-8
EINECS: 207-635-4