3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
BIMB1284-250MG
BIMB1284-500MG
BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA
83.6
CHF
APOSBIMB1284-250MG
APOSBIMB1284-500MG
APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formel:
C₁₄H₁₇NO₆ MW: 295,291 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00083389 CAS-Nummer: 126787-65-3 |