Biotin-C5-Amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-(Biotinamido)pentylamine, N-(5-Aminopentyl)biotinamide, N-(5-Aminopentyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
BIMB102-100MG
BIMB102-25MG
BIMB102-50MG
APOSBIMB102-100MGEA
0
CHF
APOSBIMB102-100MG
APOSBIMB102-25MG
APOSBIMB102-50MG
Biotin-C5-Amine
Biotin-C5-Amine
Formel:
C₁₅H₂₈N₄O₂S Melting Pt: 132…135 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00216002 CAS-Nummer: 115416-38-1 |