Sulfanilamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Anilin-4-sulfonsäureamid4-Aminobenzolsulfonsäureamid4-Aminobenzolsulfonamid
APOSBIMB1014-500GEA 219 CHF
APOSBIMB1014-500G APOSBIMB1014-250G APOSBIMB1014-100G
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1