Guanidiniumthiocyanat ≥99,0%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
BIMB1010-1KG BIMB1010-500G BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA 122 CHF
APOSBIMB1010-1KG APOSBIMB1010-500G APOSBIMB1010-5KG
Guanidiniumthiocyanat ≥99,0%
Guanidiniumthiocyanat
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formel: CH₅N₃·CHNS
Melting Pt: 117…122 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013027
CAS-Nummer: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III