Cäsiumchlorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 209 CHF
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Cäsiumchlorid 99,9%
Cesium chloride
Formel: CsCl
Siedepunkt: 1303 °C
Melting Pt: 645 °C
Dichte: 3.99 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-Nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2